Learn More
Thermo Scientific Chemicals Iodine, 0.01N Standardized Solution
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
dietro preventivo - 59.60€
Specifica
Materiale o nome chimico Iodine
CAS 7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5
Pressione del vapore 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma fisica Liquid
Formula molecolare I2
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11313767
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
035636.K2
1 L
59.60€
1L
11303767
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
035636.K7
4 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Iodine, 0.01N standardized solution is used for accurate volumetric analysis. It is also used as a disinfectant and antibacterial agent in solutions, tinctures and salves.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Iodine
23 hPa (17mm Hg) at 20°C
I2
Red to Brown
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
253.81
CHEBI:17606
Iodine: 0.13%; Potassium iodide: 2.5%; Water: 97.37%
7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5
Liquid
MFCD00011355 MFCD00164163
Miscible with chloroform, carbon tetrachloride, carbon disulfide, cyclohexane, methanol, ethyl acetate, toluene, benzene, n-hexane, butan-2-ol, bromoethane, n-heptane, glycerol and diethyl ether
II
807
253.81
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-442-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures