Learn More
Iodide Iodate concentrate, For 1L standard solution, 0.05 M I2 (0.1N), Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Iodide Iodate concentrate |
Nota nome | For 1L standard solution, 0.05 M I2 (0.1N) |
CAS min. % | >10.0000% |
CAS max % | <30.0000%, <20.0000% |
Forma fisica | Concentrate |
Quantità | 6 x 1 Ea. |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3587194 |
IUPAC Name | potassio; ioduro |
Molecular Weight (g/mol) | 166.003 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Iodide Iodate concentrate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H372-Provoca danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Potassium iodate, Potassium iodide, iodine