Learn More
Iodic acid, ACS, 99.5% min
Codice prodotto. p-3208461
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
CAS: 7782-68-5 | ILiO3 | 181.84 g/mol
Iodic acid is used in analytical chemistry laboratories to standardize solutions of both weak and strong bases using methyl red or methyl orange as the indicator. It acts as a key starting material to synthesize sodium or potassium iodate, thereby increasing the iodine content of salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 7782-68-5
Formula molecolare ILiO3
Molecular Weight (g/mol) 181.84
Numero MDL MFCD00011348
InChI Key FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
IUPAC Name lithium(1+) iodate
SMILES [Li+].[O-][I](=O)=O
Specifica
Aspetto Powder/chunks
Materiale o nome chimico Iodic Acid
Punto di fusione 110°C (decomposition)
Densità 4.629 g/cm3
Sensibilità Light sensitive
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Quantità 50 g
Forma fisica Powder/Chunks
Informazioni di solubilità Soluble in water and methanol.
Peso formulazione 175.91
Grado ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodic acid, ACS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Iodic acid