Learn More
Iodic acid, 99.5%, for analysis
Codice prodotto. p-43790 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
CAS: 7782-68-5 | ILiO3 | 181.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidation reagent for analysis
Identificatori chimici
CAS 7782-68-5
Formula molecolare ILiO3
Molecular Weight (g/mol) 181.84
Numero MDL MFCD00011348
InChI Key FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
IUPAC Name lithium(1+) iodate
SMILES [Li+].[O-][I](=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Iodic acid
Colore White to Beige
Nota nome p.a.
Punto di fusione 110.0°C
Densità 4.6200g/mL
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 4.62
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Quantità 50 g
Formula lineare HIO3
Forma fisica Crystalline Powder
Indice di Merck 15, 5056
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2690g/l (20°C). Other solubilities: soluble in nitric acid, soluble in diluted alcohol, insoluble in absolute alcohol, ether and, chloroform
Peso formulazione 175.91
Percent Purity 99.5%
Grado Analytical