Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ TBE Buffer, 10X
Compatible with agarose gels
Specifica
Tampone | Running Buffer |
---|---|
Concentrazione | 10 X |
Formato | Bottle |
Compatibilità gel | Polyacrylamide Gels, Agarose Gels |
Da utilizzare con (applicazione) | Nucleic Acid Gel Electrophoresis, Blotting |
Descrizione
UltraPure 10X TBE Buffer is a sterile-filtered solution of 1M Tris, 0.9 M boric acid, and 0.01M EDTA used to prepare 1X buffer for polyacrylamide and agarose gel electrophoresis.
- UltraPure 10X TBE Buffer is available in 1 L plastic bottle/10 L Cubitainer™ box
- Performance and quality testing: No DNase, RNase, or protease activity detected. Sustainable packaging
Acrylamide Gel Electrophoresis, DNA & RNA Purification & Analysis, Nucleic Acid Gel Electrophoresis & Blotting
Order Info
Shipping Condition: Room Temperature
Specifica
Running Buffer | |
Bottle | |
Nucleic Acid Gel Electrophoresis, Blotting | |
TBE Buffer |
10 X | |
Polyacrylamide Gels, Agarose Gels | |
UltraPure™ | |
Room Temperature |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- TBE BUFFER, 10X
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: boric acid