Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1, v/v)
UltraPure™ Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1, v/v) is used in the purification of nucleic acids. This reagent consists of highly pure chloroform, isoamyl alcohol, and UltraPure™ Phenol saturated with Tris-HCl.
Specifica
Materiale o nome chimico | Phenols |
---|---|
pH | 8.05 |
Linea di prodotti | UltraPure™ |
Purezza | Molecular Biology Grade |
Shipping Condition | Room Temperature |
Descrizione
- Reagent consists of highly pure chloroform, isoamyl alcohol, and UltraPure™ Phenol saturated with Tris-HCl
- When mixtures are extracted with Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol, proteins are denatured and collected in the organic phase or at the interphase, while nucleic acids remain in the aqueous phase
- UltraPure™ Phenol:Chloroform:lsoamyl Alcohol contains no preservatives
- It is packaged under an inert gas in shatter-resistant, plastic-coated amber bottles
- The appearance of the solution is evaluated at room temperature
- No RNase or DNase activity is detected
- Store in the refrigerator at 2°C to 8°C
Order Info
Shipping Condition: Room temperature
Specifica
Phenols | |
UltraPure™ | |
Room Temperature |
8.05 | |
Molecular Biology Grade | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- UltraPure Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1, v/v)
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Phenol, Chloroform,1-Butanol, 3-methyl-