Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Quick Gel Extraction Kit
The PureLink™ Quick Gel Extraction Kit allows you to rapidly and efficiently purify DNA fragments from TAE or TBE agarose gels of various percentages.
Specifica
Green Features | Less hazardous, sustainable packaging |
---|---|
Compatibilità ad alta produttività | Not High-throughput Compatible (Manual) |
Label or Dye | Ethidium Bromide, SYBR Safe |
Shipping Condition | Room Temperature |
Durata del test | 30 min. |
Includes: Gel Solubilization Buffer (L3)
Wash Buffer (W1)
Elution Buffer (E5); (10 mM Tris-HCl, pH 8.5)
Quick Gel Extraction Columns
Wash Tubes
Recovery Tubes
Descrizione
The PureLink™ Quick Gel Extraction Kit allows you to rapidly and efficiently purify DNA fragments from TAE or TBE agarose gels of various percentages. DNA can be extracted and purified from agarose gels with different melting points in ∼30 minutes using PureLink™ silica membrane-based quick gel extraction columns. For your convenience, purification protocols are provided for centrifugation and for vacuum.
Advantages of using PureLink™ Quick Gel Extraction Kit:
- Purify DNA fragments from TAE and TBE agarose gels of various percentages and melting points
- Complete the procedure in ∼30 minutes
- Easily purify DNA fragments from 40 bp to 10 kb from gels
- Obtain high recovery of DNA fragments
- Bind and purify up to 15 μg DNA with one column
- Purify DNA fragments that are high quality and show reliable performance in PCR, restriction enzyme digestion, cloning, and labeling
Note: The PureLink™ Quick Gel Extraction Kit is not designed to purify supercoiled plasmid DNA or genomic DNA from agarose gels. Only linear DNA fragments may be purified from gels using this kit.
Order Info
Shipping Condition: Room Temperature
Specifica
Less hazardous, sustainable packaging | |
Ethidium Bromide, SYBR Safe | |
30 min. |
Not High-throughput Compatible (Manual) | |
Room Temperature |
Sicurezza e movimentazione
- 0.12 LT PURELINK GEL EXTRACTION KIT
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Thiocyanic acid, compound with guanidine