Learn More
Invitrogen™ PureLink™ PCR Micro Kit
PureLink PCR Micro Kits are ideal for purifying and concentrating DNA from low-yielding PCR or restriction digestion reactions.
Specifica
Content And Storage Kit includes columns, binding and wash buffers, recovery tubes, and the manual. Store at room temperature.
Formato Spin Column
Elution Volume Max 20 μL
Elution Volume Min 5 μL
Compatibilità ad alta produttività Not High-throughput Compatible (Manual)
Visualizza altre specifiche
Includes: Columns, binding and wash buffers, recovery tubes, and the manual
Descrizione
Descrizione
PureLink™ PCR Micro Kits are ideal for purifying and concentrating DNA from low-yielding PCR or restriction digestion reactions.These highly purified DNA fragments and amplicons provide excellent results in downstream applications such as DNA sequencing, restriction digestion, cloning, PCR, and labeling. PureLink™ PCR Micro Kits provide a simple and rapid method for purifying and concentrating DNA fragments ranging in size from 100 bp-12 kb.
The unique micro-nozzle design allows up to 95% recovery of DNA fragments with as little as a 5μL elution volume. With less than a 10% coefficient of variance in the elution volume you can be sure that no ethanol is carried over from the wash steps giving you the best chance of success in downstream applications. Removal of primers, dNTPs, enzymes, and salts exceeds 98.5%. This kit can also efficiently remove unincorporated dye-labeled nucleotides from a cDNA labeling reaction.
Not High Throughput-Compatible (Manual)
Order Info
Shipping Condition: Room Temperature
Specifica
Specifica
Kit includes columns, binding and wash buffers, recovery tubes, and the manual. Store at room temperature.
20 μL
Not High-throughput Compatible (Manual)
PCR Micro Kit
100 bp to 12 kb
125 μL
Cloning, Standard PCR
Spin Column
5 μL
PureLink™
10 min.
Room Temperature
DNA from Enzymatic Reactions (e.g. PCR)
Silica Spin Column
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • PCR Micro Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Guanidine hydrochloride