Learn More
Kern Sohn Microscopio invertito OCM
Inverted biological laboratory microscope with fluorescence.
3865.80€ - 11005.80€
Specifica
Tensione 230 V
Tipi di obiettivo Infinity
Head Style Trinocular
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Tipo di illuminazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di illuminazione Prezzo Quantità e disponibilità  
17379531
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Kern Sohn
OCM 161
Halogen
3865.80€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17389531
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Kern Sohn
OCM 166
Halogen
11005.80€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17399531
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Kern Sohn
OCM 168
LED
11005.80€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • The OCM range stands out through its design which is ergonomic, robust and extremely stable. This design, with its large working distance, is particularly suitable for the monitoring and analysis of cell cultures, for example.
  • A strong and infinitely adjustable 30 W halogen illumination unit ensures the optimum illumination in the bright field of your samples
  • A special Abbe N.A. 0.3 condenser with aperture diaphragm and large working distance of 72 mm guarantees the very best working practise in the bright field and with fluorescence applications.
  • As standard, the OCM range is fitted with a trinocular eyepiece tube.
  • The mechanical stage including specimen holder (Ø 118 mm) means that you can work quickly and effectively. Further brackets for petri dishes are included with delivery or available as accessories.
  • Further options such as, for example, a selection of eyepieces, objectives, specimen holders and other phase contrast units can be integrated as accessories
  • A dust cover as well as user instructions are included with the delivery
  • Scope of application: Research and breeding of cell cultures and tissue cultures
  • Applications/Samples: Particularly for viewing samples in culture vessels (flasks, petri dishes, microtitre plates), translucent, thin, low-contrast, challenging samples (e.g. living mammal cells, tissue, microorganisms if necessary, Immunofluorescence, FISH, DAPI staining etc.)
Specifica
Specifica
230 V
Infinity
Trinocular
Documenti
Product Certifications
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.