Learn More
Grant Instruments™ Interchangeable Block for PCMT Thermoshaker
Provides excellent uniformity and mixes evenly across the thermoshaker block. Grant Instruments™ Interchangeable Block for PCMT Thermoshaker is quick to reach specified mixing speed.
908.00€ - 944.32€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microprovette da 20 x 0.5 ml e 12 x 1.5 ml |
---|---|
Temperature Range (Metric) | 4°C to 100°C |
Tipo | Block |
Uniformità termica | ±0.1°C |
Codice del prodotto | Marca | No. of Places | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | No. of Places | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12337627
|
Grant Instruments™
HC18 |
32 | 0.5mL and 1.5mL microtubes |
908.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15159555
|
Grant Instruments™
HC24N |
24 | 1.5mL microtubes |
944.32€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12347627
|
Grant Instruments™
HC24 |
24 | 2.0mL microtubes |
908.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12909930
|
Grant Instruments™
HC96 |
1 96-well Microplate | 96-well microplate (0.2mL) |
908.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15137823
|
Grant Instruments™
HC32 |
32 | 20 x 0.2 ml and 12 x 1.5 ml microtubes |
908.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Block is required for use with PCMT Thermoshaker. Specify when ordering
- Choice of 5 interchangeable blocks including a block suitable for microplates:
- HC18 20 (20 x 0.5 ml and 12 x 1.5 ml microtubes)
- HC32 (20 x 0.2 ml and 12 x 1.5 ml microtubes)
- HC24N (24 x 1.5 ml microtubes)
- HC24 (24 x 2 ml microtubes)
- HC96 (96-well microplate for PCR, 0.2 ml)
Specifica
Microprovette da 20 x 0.5 ml e 12 x 1.5 ml | |
4°C to 100°C | |
Block | |
±0.1°C |