Learn More
Miele Professional™ Inserto
Inserto E 139/1 per il supporto ottimale di provette fino a 12 x 200 mm
Marca: Miele Professional™ 12667390
330.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- adatto per provette (max 12 x 200 mm)
- Suddiviso in 6 flaconi
- Larghezza maglia 9 x 9 mm
- Utilizzabile nel cesto inferiore
- Compreso coperchio A 13
Specifica
E 139/1 Inserto 1/4 | |
Cesto inferiore | |
223mm | |
1 ogni |
E 139/1 | |
320mm | |
200mm |
Titolo del prodotto
Miele Professional™ Inserto > Dimensions (D x W x H): 320 x 200 x 223mm