Learn More
Miele Professional™ Inserto
Telaio E 750 per il fissaggio ottimale dei vari accessori
Marca: Miele Professional™ 5567510
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Telaio di ricezione per il fissaggio dei complementi da E 106 a E 111
- Permette di equipaggiare il modello E 555/2 con E 135 per biberon
- Permette di equipaggiare il modello E 735/2 con E 135 per biberon
Specifica
in acciaio inox | |
in acciaio inox | |
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio |