Learn More
Miele Professional™ Insert
457.00€ - 523.00€
Specifica
Product Type Insert
Profondità (sistema metrico) 445 mm
Quantità 1 Each
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
13112280
Vedere i documenti
Miele Professional™
3830290
95 mm
523.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-08-2025
Aggiungi al carrello
13192270
Vedere i documenti
Miele Professional™
3830270
120 mm
457.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-06-2025
Aggiungi al carrello
13102280
Vedere i documenti
Miele Professional™
3830280
145 mm
523.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-08-2025
Specifica
Insert
445 mm
1 Each