Learn More
Mettler Toledo™ InPro™ 3253i/SG pH Electrodes
Low-maintenance pH electrode supplied complete with factory-filled, prepressurized liquid electrolyte. Mettler Toledo™ InPro™ 3253i/SG pH Electrodes are suited to a wide scope of applications in biotechnology, pharmaceutical and chemical process industries.
1750.00€
Specifica
Tipi di connettore | K8S |
---|---|
Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
Tipo | InPro™ 3253i/SG pH Electrode |
Include | Solution Ground |
Materiale | Vetro |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12869031
|
Mettler Toledo™
52005377 |
120 mm |
1750.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Extended operating life
- Precise measurement values
- Resistance to measurement problems at the diaphragm
- Built-in temperature sensor
Specifica
K8S | |
InPro™ 3253i/SG pH Electrode | |
Vetro | |
0°C to 100°C |
12 mm | |
Solution Ground | |
0 to 14 | |
CE Certified |