Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inositol, 98+%
Codice prodotto. p-148580 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
5kg
CAS: 87-89-8 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-89-8
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Numero MDL MFCD00077932
InChI Key CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
IUPAC Name cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Inositol
Nota nome 98+%
Punto di fusione 220°C to 228°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 06, II, 1157
Indice di Merck 15, 5021
Informazioni di solubilità (5% in water) Clear colorless
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder
Identificativo prodotto
  • Inositol