Learn More
iNOS Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | iNOS |
---|---|
Concentrazione | 533 μg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16831765
|
Proteintech
22226-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16821765
|
Proteintech
22226-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The iNOS antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human iNOS. This antibody recognizes human, mouse antigen. The iNOS antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifica
iNOS | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Human, Mouse | |
IgG |
533 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
4843 | |
Primary |