Learn More
Eppendorf™ Innova VIP C585 ULT Laboratory Freezers
GREENER_CHOICE
Use this freezer for storage and preservation of all types of biological material. New Brunswick Scientific™ Innova VIP C585 ULT Laboratory Freezers combine classical insulation foam with vacuum insulation panels to offer long lasting and reliable ULT technology for safe sample storage.
Marca:  Eppendorf™ U9400-0001
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 11309894
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Capacity: 585L
  • Floor space needed: 169 x 78.5cm
  • Consumes only 13.6 kWh/day (freezer set to -80°C) (230V)
  • Ambient to -85°C pull down is 4.5 hours
  • Holds up to 41,600 samples
  • 30 mm thick inner lids, constructed from molded insulation, help maintain temperature stability
  • Special low-temperature outer door seals allow gaskets to remain flexible at –86°C and prevents ice buildup
  • Password protection of alarm and temperature setpoints to prevent unauthorized setting changes
  • Each freezer slides effortlessly through a standard doorway simplifying installation
  • Compatible with CO2/LN2 injection system as backup for highest sample safety
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
500 L
785 mm