Learn More
Welch™ Inlet Separator for CRVpro Direct Drive Rotary Vane Vacuum Pump
For use with CRVpro Direct Drive Rotary Vane Vacuum Pump
Marca:  Welch™ 320016
Codice prodotto. 10753922
  • 286.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Intake separator separates liquid phase aerosols from gas stream, reducing chemical contaminants in pump oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Inlet Separator
Separates liquid phase aerosols from gas stream
Rotary Vane Pump