Learn More
Mettler Toledo™ Cavi per sensori InLab™: Collegamento MultiPin™
Cavi per elettrodi per connettere i sensori InLab Mettler Toledo a qualsiasi misuratore Mettler Toledo.
132.00€ - 212.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mettler Toledo InLab Sensors |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | To connect Mettler Toledo InLab sensors to any meter |
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Lunghezza (sistema metrico) cavo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Lunghezza (sistema metrico) cavo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15529651
|
Mettler Toledo™
30281910 |
MultiPin-DIN/RCA (cinch) | 1.2 m |
132.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15509651
|
Mettler Toledo™
30281898 |
MultiPin-BNC/RCA (cinch) | 5.0 m |
198.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15599641
|
Mettler Toledo™
30281897 |
MultiPin-BNC/RCA (cinch) | 3.0 m |
166.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15519651
|
Mettler Toledo™
30281899 |
MultiPin-BNC/1 x 4mm banana | 1.2 m |
132.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15559651
|
Mettler Toledo™
30281913 |
MultiPin-BNC/RCA (cinch), IP67 waterproof | 1.8 m |
150.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15503181
|
Mettler Toledo™
30281896 |
MultiPin - BNC/RCA (Cinch) | 1,2 m |
151.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15539651
|
Mettler Toledo™
30281911 |
MultiPin-DIN 19262/1 x 4mm banana | 1.2 m |
132.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15549651
|
Mettler Toledo™
30281912 |
MultiPin-Lemo 00/2 x 4mm banana | 1.2 m | N/A | |||||
Descrizione
- Staccabile
- Riutilizzabile
Specifica
Mettler Toledo InLab Sensors | |
To connect Mettler Toledo InLab sensors to any meter |