Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Cool pH Electrodes
A glass pH electrode with an integrated temperature sensor rated to -30°C, making it ideal for measuring cold samples.
371.00€ - 501.00€
Specifica
Giunzione | Immovable Glass Sleeve |
---|---|
Materiale | Vetro |
Intervallo di pH | 1 to 11 |
Membrana | LoT Glass |
Intervallo di temperatura (sistema metrico) | -30°C to +80°C |
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10642244
|
METTLER TOLEDO™
51343174 |
S7 |
371.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15539601
|
METTLER TOLEDO™
30247850 |
Multi-Pin |
501.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- For use with METTLER TOLEDO SevenExcellence and SevenCompact meters as well as other brands. Connection cables may be required.
- Intelligent Sensor Management (ISM) electrodes capture and save calibration data, which is then automatically recognized by the meter once connected.
- Capture electrode calibration and results with LabX software, designed for advanced data management and 21CFR part 11 regulatory compliance.
- Compatible with InMotion Autosampler to automate measurement and cleaning of up to 303 samples.
Featured Applications
- Cold samples: can measure down to -30°C
- TRIS compatible
Accessories & Care
- Immovable glass sleeve junction, refillable with FRISCOLYT-B™ (51343185)
- Store in 3M KCl (51350072) or InLab Storage Solution (30111142)
- Recommended for use with METTLER TOLEDO buffers (Sachets: 51302080, Bottles: 63056116)
Specifica
Immovable Glass Sleeve | |
1 to 11 | |
-30°C to +80°C |
Vetro | |
LoT Glass |