Learn More
Miele Professional Injector Nozzle A 845/2
Injector nozzle A 845/2 with plastic supports.
Marca: Miele Professional 11116130
117.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Suitable for mobile injector units and baskets screw connection
- Part of the EasyLoad system
- Packaging unit with 10 nozzles
Specifica
Stainless Steel | |
Plastic Supports | |
125 mm |
Injector Nozzle | |
55 mm | |
60 mm |