Learn More
Miele Professional™ Ugello iniettore
Ugello iniettore ID 200 con capp. plastica, Ø 6, lungh. 200 mm
Marca:  Miele Professional™ 3810380
51.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10201622
  • 56.40€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 15-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Adatto per cesti e carrelli iniettori tradizionali
  • Adatto ad es. per cilindri graduati, matracci e provette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Ugello iniettore
in acciaio inox, nero
200 mm
in acciaio inox, plastica
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio
6 dia. in mm