Learn More
Indoxyl acetate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Indoxyl acetate |
Punto di fusione | 128.0°C to 131.0°C |
Colore | Colorless to Lilac |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Quantità | 25 g |
Beilstein | 21, 71 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform |
Peso formulazione | 175.19 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Indoxyl acetate
Titolo del prodotto
Indoxyl acetate, 97%, Thermo Scientific Chemicals >