Learn More
Indoxyl acetate, 97%
Codice prodotto. p-3778859 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
CAS: 608-08-2 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 608-08-2
Formula molecolare C10H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 175.19
Numero MDL MFCD00014561
InChI Key JBOPQACSHPPKEP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-acetoxyindole, indoxyl acetate, 3-indoxyl acetate, indoxyl-o-acetate, 3-indolyl acetate, indole, 3-acetato, indoxylacetate, 1h-indol-3-ol, 3-acetate, 1h-indol-3-ol, acetate ester, acetic acid, 3-indolyl ester
PubChem CID 11841
IUPAC Name 1H-indol-3-yl acetate
SMILES CC(=O)OC1=CNC2=CC=CC=C21
Specifica
Materiale o nome chimico Indoxyl acetate
Punto di fusione 128.0°C to 131.0°C
Colore Colorless to Lilac
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 21, 71
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform
Peso formulazione 175.19
Percent Purity 97%
Forma fisica Glistening Crystals
Identificativo prodotto
  • Indoxyl acetate