Learn More
Indole-6-methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7077561 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 1075-26-9
Formula molecolare C9H9NO
Molecular Weight (g/mol) 147.18
Numero MDL MFCD02179595
InChI Key WRMZOPANDOHWJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-hydroxymethylindole, 1h-indol-6-yl methanol, indole-6-methanol, 1h-indole-6-methanol, indol-6-ylmethan-1-ol, indol-6-yl-methanol, pubchem7966, 6-hydroxymethyl indole, 6-indolmethanol
PubChem CID 2773459
SMILES OCC1=CC=C2C=CNC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Indole-6-methanol
Punto di fusione 45.0°C to 50.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 250 mg
IUPAC Name 1H-indol-6-ylmethanol
Peso formulazione 147.17
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Indol-6-methanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.