Learn More
Indocyanine green, MP Biomedicals™
108.00€ - 201.00€
Identificatori chimici
CAS 3599-32-4
Formula molecolare C43H47N2NaO6S2
Molecular Weight (g/mol) 774.967
Numero MDL MFCD00013078
InChI Key MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Cardiogreen, Fax green
PubChem CID 132274068
ChEBI CHEBI:31696
IUPAC Name sodium;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfonatobutyl)benzo[e]indol-3-ium-2-yl]hepta-2,4,6-trienylidene]-1,1-dimethylbenzo[e]indol-3-yl]butane-1-sulfonate
SMILES CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11413222
Vedere i documenti
MP Biomedicals
0215502025
25 mg
108.00€
25mg
11423222
Vedere i documenti
MP Biomedicals
0215502050
50 mg
159.00€
50mg
11433222
Vedere i documenti
MP Biomedicals
0215502080
100 mg
201.00€
100mg
Identificatori chimici
3599-32-4
774.967
MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
132274068
sodium;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfonatobutyl)benzo[e]indol-3-ium-2-yl]hepta-2,4,6-trienylidene]-1,1-dimethylbenzo[e]indol-3-yl]butane-1-sulfonate
C43H47N2NaO6S2
MFCD00013078
Cardiogreen, Fax green
CHEBI:31696
CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+]
Specifica
Indocyanine green
∽ 90%
MFCD00013078
MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
sodium;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfonatobutyl)benzo[e]indol-3-ium-2-yl]hepta-2,4,6-trienylidene]-1,1-dimethylbenzo[e]indol-3-yl]butane-1-sulfonate
132274068
774.98
Crystalline Powder
3599-32-4
C43H47N2NaO6S2
Cardiogreen, Fax green
CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+]
774.967
CHEBI:31696
Green
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Store at Room Temperature (15 to 30°C). Desiccate.
Identificativo prodotto
  • INDOCYANINE GREEN
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: indocyanine green