Learn More
Indium wire, 0.5mm (0.02in) dia, Puratronic™, 99.998+% (metals basis) Codice prodotto.: 11317117
Indium wire, 0.5mm (0.02in) dia, Puratronic™, 99.998+% (metals basis)
Codice prodotto. 11317117
10 m, 10m
Click to view available options
Quantità:
10 m
2.5 m
25 m
Dimensione della confezione:
10m
2.50m
25m
Codice prodotto. 11317117
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011463.G6
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: Approx.1.43g/m | CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-74-6
Formula molecolare In
Molecular Weight (g/mol) 114.82
Numero MDL MFCD00134048
InChI Key APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC Name indium
SMILES [In]
Specifica
Materiale o nome chimico Indium
Colore Silver-White
Aspetto Silvery-white wire
Intervallo percentuale saggio >99.998% (Metals basis)
Quantità 10 m
Odore Odorless
Forma Wire
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoQ14L027 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/05/2025 Catalog Number011463.G6,011463.G9,011463.G3
Numero di lottoP20L007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/03/2025 Catalog Number011463.G6,011463.G9,011463.G3
Numero di lottoZ10K011 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/12/2024 Catalog Number011463.G6,011463.G9,011463.G3
Numero di lottoU27K011 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/10/2024 Catalog Number011463.G6,011463.G9,011463.G3
Numero di lottoN29K025 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/03/2024 Catalog Number011463.G6,011463.G9,011463.G3
Titolo del prodotto
Indium wire, 0.5mm (0.02in) dia, Puratronic™, 99.998+% (metals basis) >