Learn More
Indium tin oxide, Vacuum Deposition Grade, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 50926-11-9 | InOSn | 249.527 g/mol
94.80€ - 949.73€
Identificatori chimici
CAS | 50926-11-9 |
---|---|
Formula molecolare | InOSn |
Molecular Weight (g/mol) | 249.527 |
Numero MDL | MFCD00171662 |
InChI Key | AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | acmc-1au9m, tin ii oxide indigane |
PubChem CID | 57350325 |
IUPAC Name | indium;oxotin |
SMILES | O=[Sn].[In] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11365407
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042677.06 |
5 g | N/A | ||||||
11375407
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042677.14 |
25 g |
320.60€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11355407
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042677.22 |
100 g |
949.73€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Indium tin oxide is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
50926-11-9 | |
249.527 | |
AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N | |
57350325 | |
O=[Sn].[In] |
InOSn | |
MFCD00171662 | |
acmc-1au9m, tin ii oxide indigane | |
indium;oxotin |
Specifica
Indium tin oxide | |
Pieces | |
InOSn | |
acmc-1au9m, tin ii oxide indigane | |
AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N | |
indium;oxotin | |
57350325 |
50926-11-9 | |
(metals basis) | |
MFCD00171662 | |
Insoluble in water. | |
O=[Sn].[In] | |
249.527 | |
99.99% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H335
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P261-P271-P281-P304+P340-P308+P313-P501c
H335-H351
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures