Learn More
Indium Tin eutectic ingot, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
84.52€ - 368.84€
Specifica
Materiale o nome chimico | Indium Tin eutectic ingot |
---|---|
Punto di fusione | 117°C |
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso | In:Sn; 52:48 wt% |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Numero MDL | MFCD00144477 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11363417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018159.09 |
10 g |
84.52€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11460490
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018159.50 |
5x 10 g |
368.84€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Indium Tin eutectic ingot | |
In:Sn; 52:48 wt% | |
MFCD00144477 | |
Ingot |
117°C | |
(metals basis) | |
99.99% |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures