Learn More
Indium slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
205.02€ - 612.05€
Identificatori chimici
CAS 7440-74-6
Formula molecolare In
Molecular Weight (g/mol) 114.82
Numero MDL MFCD00134048
InChI Key APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC Name indium
SMILES [In]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11355697
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043414.14
25 g
205.02€
25g
11365697
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043414.22
100 g
612.05€
100g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-180-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Indium slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals