Learn More
Indium(III) sulfide, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
62.60€ - 788.93€
Identificatori chimici
CAS 12030-24-9
Formula molecolare In2S3
Molecular Weight (g/mol) 325.82
Numero MDL MFCD00011061
InChI Key SIXIBASSFIFHDK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diindium(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[In+3].[In+3]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11306249
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
044836.04
2 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11396239
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
044836.09
10 g
257.28€
10g
11386239
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
044836.18
50 g
788.93€
50g
Descrizione
Descrizione
Indium(III) sulfide emerged as a promising low-hazard buffer material and is used to improve the properties of solar cells and also replaces the hazardous CdS. It is a mid band gap semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
12030-24-9
325.82
SIXIBASSFIFHDK-UHFFFAOYSA-N
[S--].[S--].[S--].[In+3].[In+3]
In2S3
MFCD00011061
diindium(3+) trisulfanediide
Specifica
Indium (III) sulfide
12030-24-9
Powder
In2S3
Insoluble in water and organic solvents.
[S--].[S--].[S--].[In+3].[In+3]
325.82
99.995%
Moisture sensitive
1050°C
Red to Orange
(metals basis)
MFCD00011061
SIXIBASSFIFHDK-UHFFFAOYSA-N
diindium(3+) trisulfanediide
325.83
Like rotten eggs
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H302-H332-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 234-742-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen