Learn More
Indium(III) sulfate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis) Codice prodotto.: 11390979
Indium(III) sulfate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. p-7048505
10 g, 10g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11390979
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010711.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13464-82-9 | In2O12S3 | 517.80 g/mol
Indium(III) sulfate is used Chemical synthesis, hardening agent in gold electroplating baths. It is also used to prepare other indium containing substances such as copper indium selenide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13464-82-9
Formula molecolare In2O12S3
Molecular Weight (g/mol) 517.80
Numero MDL MFCD00011059
InChI Key XGCKLPDYTQRDTR-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo indium sulfate, indisulfat, indium sulphate, indium iii sulfate, diindium tris sulphate, indium trisulfate, diindium trisulfate, indium sequisulfate, sulfuric acid, indium salt, indisulfat germanVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 26044
IUPAC Name indium(3+);trisulfate
SMILES [In+3].[In+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Indium(III) sulfate hydrate
Punto di fusione 250°C (decomposition)
Forma fisica Lump/Powder
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water and ethanol. Insoluble in basic salts.
Peso formulazione 517.83 (Anhydrous)
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic™
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lottoU09K007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/08/2024 Codice prodotto010711.18,010711.09
Numero di lottoZ16I005 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2023 Codice prodotto010711.18,010711.09
Numero di lotto61100053 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Codice prodotto010711.18,010711.09
Numero di lotto23991 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Codice prodotto010711.18,010711.09
Numero di lotto4161-3K Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Codice prodotto010711.18,010711.09
Titolo del prodotto
Indium(III) sulfate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis) >