Learn More
Indium(III) perchlorate octahydrate, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11381748
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13465-15-1
Numero MDL MFCD00150241
Specifica
Materiale o nome chimico Indium(III) perchlorate octahydrate
Punto di fusione 800°C
Forma fisica Crystalline
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1481
Informazioni di solubilità It is soluble in water.
Peso formulazione 557.30 (413.18 Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic