Learn More
Indium(III) oxide, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11377838
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277.63 g/mol
Finds application in semiconductors and can be used as a resistive element in integrated circuits. It is thermally stable and is suitable for glass, optic and ceramic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1312-43-2
Formula molecolare In2O3
Molecular Weight (g/mol) 277.63
Numero MDL MFCD00011060
InChI Key PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Indium(III) oxide
Punto di fusione 850°C (volat.)
Forma fisica Sintered Granules
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,4952
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 277.64
Percent Purity 99.999%
Odore Odorless
Densità 7.18 g/mL
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.