Learn More
Indium(III) oxide, 99.9% (metals basis)
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277.63 g/mol
93.90€ - 1210.00€
Identificatori chimici
CAS | 1312-43-2 |
---|---|
Formula molecolare | In2O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 277.63 |
Numero MDL | MFCD00011060 |
InChI Key | PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | diindium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11347427
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012581.09 |
10 g |
93.90€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11367427
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012581.18 |
50 g |
342.00€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11357427
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012581.30 |
250 g |
1210.00€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Indium(III) oxide is widely utilized as a n-type semiconductor, which is used in integrated circuits as a resistive element. It finds applications in batteries and as a part of some stain formulations. It is used as thin film coatings in optical, antistatic and infrared reflectors. It is doped with tin oxide and used as transparent conductive coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
1312-43-2 | |
277.63 | |
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3] |
In2O3 | |
MFCD00011060 | |
diindium(3+) trioxidandiide |
Specifica
Indium(III) oxide | |
1312-43-2 | |
Powder | |
In2O3 | |
Insoluble in water and soluble in acids. | |
[O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3] | |
277.63 | |
Odorless | |
7.18 |
850° volat. | |
Yellow | |
99.994% (Metal basis) | |
MFCD00011060 | |
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N | |
diindium(3+) trioxidandiide | |
277.64 | |
Yellow powder |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 215-193-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures