Learn More
Indium(III) hydroxide, 99.998% (metals basis)
Descrizione
Indium(III) hydroxide, acts as a precursor to indium(III) oxide. It is used in batteries, glasses, ceramics, chemical reagents, semiconductor materials. It is also used used for manufacturing of panel displays and demist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Indium(III) hydroxide |
Punto di fusione | 150°C (in -H2O) |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 10 g |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Informazioni di solubilità | It is insoluble in water. |
Peso formulazione | 165.84 |
Percent Purity | 99.998% |
Sicurezza e movimentazione
- Indium hydroxide
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Indium hydroxide