Learn More
Indium(III) fluoride, anhydrous, 99.95% (metals basis)
Descrizione
Indium(III) fluoride is used in the preparation of non-oxide glasses. It acts as a catalyst in the reaction of trimethylsilyl cyanide (TMSCN) to aldehydes to get cyanohydrins. It play a vital role as a catalyst in organic synthesis to prepare fluorine containing 2,4,5-trisubstituted imidazoles and polysubstituted pyrroles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | >1200°C |
Materiale o nome chimico | Indium (III) fluoride |
Punto di fusione | ∼1170°C |
Nota nome | Anhydrous |
Colore | White |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 25 g |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Formula lineare | InF3 |
Indice di Merck | 14,4959 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
W28I029 | Certificato di analisi | 13/10/2022 | 045525.06,045525.14 |
M31I036 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | 045525.06,045525.14 |
Y23H024 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | 045525.06,045525.14 |
Y23H025 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | 045525.06,045525.14 |
P28I028 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | 045525.06,045525.14 |