Learn More
Indium(III) fluoride, anhydrous, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. p-7059738
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
CAS: 7783-52-0 | F3In
Indium(III) fluoride is used in the preparation of non-oxide glasses. It acts as a catalyst in the reaction of trimethylsilyl cyanide (TMSCN) to aldehydes to get cyanohydrins. It play a vital role as a catalyst in organic synthesis to prepare fluorine containing 2,4,5-trisubstituted imidazoles and polysubstituted pyrroles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-52-0
Formula molecolare F3In
Numero MDL MFCD00016149
Sinonimo indium fluoride, indium trifluoride, indium 3+ trifluoride, acmc-1bcyn, indium 3+ ion trifluoride, fluoride, fluoride, in, fluoride
Specifica
Punti di ebollizione >1200°C
Materiale o nome chimico Indium (III) fluoride
Punto di fusione ∼1170°C
Nota nome Anhydrous
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare InF3
Indice di Merck 14,4959
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water. Freely soluble in dilute acids.
Peso formulazione 171.82
Percent Purity 99.95%
Odore Odorless
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 4.39 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Indium(III) fluoride, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Indium(III) fluoride