Learn More
Indium(III) fluoride, anhydrous, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11389247
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
CAS: 7783-52-0
Indium(III) fluoride is employed in the synthesis of non-oxide glasses. It promotes chemoselective addition of TMSCN to aldehydes forming the respective cyanohydrins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-52-0
Numero MDL MFCD00016149
Sinonimo indium fluoride, indium trifluoride, indium 3+ trifluoride, acmc-1bcyn, indium 3+ ion trifluoride, fluoride, fluoride, in, fluoride
Specifica
Punti di ebollizione >1200°C
Materiale o nome chimico Indium(III) fluoride
Punto di fusione ∼1170°C
Nota nome Anhydrous
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 2 g
Indice di Merck 14,4959
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water (0;04g/100mL); Freely soluble in dilute acids
Peso formulazione 171.82
Percent Purity 96%
Odore Odorless
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 4.39 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Indium(III) fluoride, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Indium(III) fluoride