Learn More
Indium(III) bromide, anhydrous, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11329267
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
CAS: 13465-09-3
Indium(III) bromide is used in organic synthesis as a water tolerant Lewis acid.It efficiently catalyzes the three-component coupling of β-keto esters, aldehydes and urea (or thiourea) to afford the corresponding dihydropyrimidinones. It is used as a catalyst to produce dithioacetals when unactivated alkynes react with thiols and fields such as optics and microelectronics that utilize semiconductor technology have wide uses for indium in high-performing solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13465-09-3
Numero MDL MFCD00011057
Specifica
Materiale o nome chimico Indium(III) bromide
Punto di fusione ∼436°C
Nota nome Anhydrous
Colore White to Yellow
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare InBr3
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 354.55
Percent Purity 99.99%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 4.74 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Indium(III) bromide, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Indium bromide