Learn More
Indium(III) bromide, 99.99%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10350614
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13465-09-3
Formula molecolare Br3In
Molecular Weight (g/mol) 354.52
Numero MDL MFCD00011057
Specifica
Punti di ebollizione 656.0°C
Materiale o nome chimico Indium(III) bromide
Punto di fusione 220.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99.99%
Formula lineare InBr3
Indice di Merck 15, 4997
Peso formulazione 354.52
Percent Purity 99.99%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Indium(III) bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.