Learn More
Indium(III) acetate, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 25114-58-3 | C2H4InO2 | 174.87 g/mol
90.05€ - 302.51€
Identificatori chimici
CAS 25114-58-3
Formula molecolare C2H4InO2
Molecular Weight (g/mol) 174.87
Numero MDL MFCD00054347
InChI Key LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt
PubChem CID 24191761
IUPAC Name acetic acid;indium
SMILES CC(=O)O.[In]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11369877
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
042230.09
10 g
90.05€
10g
11379877
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
042230.18
50 g
302.51€
50g
Descrizione
Descrizione
Indium(III) acetate is used as a catalyst in intermolecular radical addition of organic iodides to electron deficient alkenes. It is also used in the reduction of 1-bromo-3-phenylpropane to propylbenzene. Further, it is used to prepare the indium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
25114-58-3
174.87
LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N
24191761
CC(=O)O.[In]
C2H4InO2
MFCD00054347
indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt
acetic acid;indium
Specifica
Indium(III) acetate
Powder
C2H4InO2
indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt
LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N
acetic acid;indium
24191761
Hygroscopic
25114-58-3
99.99% (metals basis)
MFCD00054347
Soluble in water,mineral acid and acetic acid.
CC(=O)O.[In]
174.87
291.96
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Identificativo prodotto
  • Indium(III) acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetic acid, indium(3+) salt