Learn More
Indium(I) bromide, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11330108
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14280-53-6
Formula molecolare InBr
Numero MDL MFCD00064630
Sinonimo indium i bromide, indium 1+ ;bromide, acmc-1bzdu, indium bromide inbr 6ci,7ci,8ci,9ci
Specifica
Punti di ebollizione 662°C
Materiale o nome chimico Indium (I) bromide
Punto di fusione 220°C
Forma fisica Polycrystalline Lump
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Peso formulazione 194.73
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic™
Odore Odorless
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 4.96 g/mL