Learn More
Indium arsenide, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11368077
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
In semiconductor electronics
Indium arsenide is used in semiconductor electronics, construction of infrared detectors, terahertz radiation source, as it is a strong Photo-dember emitter, superior electron mobility and velocity, in high-power applications detector, diode lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1303-11-3
Formula molecolare AsIn
Molecular Weight (g/mol) 189.74
Numero MDL MFCD00016144
InChI Key RPQDHPTXJYYUPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indium arsenide, indiam arsenide, indium monoarsenide, indium arsenide inas, arsanylidyneindium, dsstox_cid_3825, dsstox_rid_77199, dsstox_gsid_23825, indium arsenide 1g
PubChem CID 91500
IUPAC Name indiganylidynearsane
SMILES [As]#[In]
Specifica
Materiale o nome chimico Indium arsenide
Punto di fusione 936°C
Forma fisica Pieces
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare InAs
Numero UN UN1557
Indice di Merck 14,4949
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 189.74
Percent Purity 99%