Learn More
Indium Arsenide, 99.9999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11392018
10 g
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Indium arsenide is used for construction of infrared detectors, for the wavelength range of 1-3μm. It is widely used as terahertz radiation source as it is a strong photo-Dember emitter. Indium arsenide is also used for making of diode laser.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1303-11-3
Formula molecolare AsIn
Molecular Weight (g/mol) 189.74
Numero MDL MFCD00016144
InChI Key RPQDHPTXJYYUPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indium arsenide, indiam arsenide, indium monoarsenide, indium arsenide inas, arsanylidyneindium, dsstox_cid_3825, dsstox_rid_77199, dsstox_gsid_23825, indium arsenide 1g
PubChem CID 91500
IUPAC Name indiganylidynearsane
SMILES [As]#[In]
Specifica
Materiale o nome chimico Indium arsenide
Punto di fusione 936°C
Nota nome Hardly attacked by mineral acids
Colore Gray
Forma fisica Pieces
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.9999% (Metal basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 189.74
Odore Odorless
Aspetto Gray polycrystalline pieces
Titolo del prodotto
Indium Arsenide, 99.9999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >