Learn More
Thermo Scientific Chemicals Indigo Carmine
CAS: 860-22-0 | C16H8N2Na2O8S2 | 466.35 g/mol
49.86€
Identificatori chimici
CAS 860-22-0
Formula molecolare C16H8N2Na2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 466.35
Numero MDL MFCD00005723
InChI Key KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Sinonimo Acid Blue 74, C.I. 73015, 5, 5'-Indigodisulfonic acid, disodium salt
PubChem CID 5284351
IUPAC Name disodium;(2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ylidene)-1H-indole-5-sulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10381731
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Chemicals
412300250
25 g Glass bottle
49.86€
25g
10774204
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
100 g Glass bottle N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
Specifica
Identificatori chimici
860-22-0
466.35
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
5284351
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
C16H8N2Na2O8S2
MFCD00005723
Acid Blue 74, C.I. 73015, 5, 5'-Indigodisulfonic acid, disodium salt
disodium;(2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ylidene)-1H-indole-5-sulfonate
Specifica
Indigo carmine
860-22-0
80% min.
MFCD00005723
15, 4982
Solubility in water: 1g/100mL (25 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in most other organic, solvents
Authentic
disodium;(2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ylidene)-1H-indole-5-sulfonate
5284351
466.34
Blue to Purple
Pure
0.98 to 1.07
C16H8N2Na2O8S2
25, 304
Acid Blue 74, C.I. 73015, 5, 5'-Indigodisulfonic acid, disodium salt
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
466.35
608 to 612nm
Pure
Fine Crystalline Powder
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H Statement:
Harmful if swallowed.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Product Identifier
  • Indigo Carmine
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
SDS
Documents
Documents
Certificates