Learn More
Ebro Electronic™ Sonde ad asta per termocoppie
sonde ad asta per la misura della temperatura di aria, forni, fluidi e gas.
Marca: Ebro Electronic™ 1341-0607
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
For various applications in food, laboratory, industial use.
Specifica
RoHS Directive 2011/65/EU | |
Single-use | |
15 mm | |
220 mm | |
Metal | |
TPN 140 | |
0.24 kg | |
1100°C | |
-40 °F to +2012 °F | |
TFN 520 | |
15 mm |
3 mm | |
Measurement of air, oven, fluids and gas temperatures | |
Total or Partial | |
185 mm | |
4 sec. | |
NiCrNi rod | |
Immersion Probe | |
-40°C | |
-40°C to +1100°C | |
DIN IEC 584, Class 2 |