Learn More
Buerkle™ Brass Immersion Cylinder
Buerkle™ Brass Immersion Cylinder for sampling liquids is completely made from non-spark producing materials, nickel-plated.
Marca: Buerkle™ 5365-7000
726.55 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Screw-off top enables easy cleaning
- High weight for fast lowering
- Robust handle
- Please order the appropriate lowering cable at the same time
- Tested for use in the Ex protection zone 0
Specifica
Campionamento di liquidi | |
Sì | |
Immersion Cylinder | |
1000 mL | |
Argento | |
Point Sampling, All-Layer Samples and Bottom Sampling | |
75 mm |
Nickel-plated Brass | |
Campionamento di liquidi | |
Nickel-plated Brass | |
Reusable | |
DIN, Explosion groups IIA, IIB and IIC, for use in zone 0 and 1 | |
Lowering Cable | |
450 mm |