Learn More
Imidazole, 99%
Codice prodotto. 11976251 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2kg
500g
5g
Imidazole, >-98.5%, C3H4N2, CAS Number-288-32-4, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, 1,3-diazole, glyoxalin, glyoxaline, imidazol, imidazole, iminazole, imutex, miazole, pyrro b monazole, 500g, 99%, 23, 45, 255.0 deg.C to 256.0 deg.C, CHEBI:16069, White to Yellow, 01,492; 02,220, 145 deg.C, 68.08 | CAS: 288-32-4 | C3H4N2 | 68.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 288-32-4
Formula molecolare C3H4N2
Molecular Weight (g/mol) 68.08
Numero MDL MFCD00005183
InChI Key RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
IUPAC Name 1H-imidazole
SMILES N1C=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Imidazole
Punto di fusione 86.0°C to 90.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 255.0°C to 256.0°C
Punto d'infiammabilità 145°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Quantità 10 kg
Beilstein 23, 45
Fieser 01,492; 02,220
Indice di Merck 15, 4953
Informazioni di solubilità Solubility in water: 633g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,chloroform,slightly soluble in benzene,sparingly soluble in petroleum ether
Peso formulazione 68.08
Pressione del vapore 0.003mbar at 20°C
Percent Purity 99%
Forma fisica Flakes
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Imidazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.