Learn More
Imidazole-2-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10111-08-7 | C4H4N2O | 96.09 g/mol
103.00€ - 374.00€
Identificatori chimici
CAS | 10111-08-7 |
---|---|
Formula molecolare | C4H4N2O |
Molecular Weight (g/mol) | 96.09 |
Numero MDL | MFCD00003544 |
InChI Key | XYHKNCXZYYTLRG-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | imidazole-2-carboxaldehyde, 2-formylimidazole, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, imidazole-2-carbaldehyde, 2-imidazolecarboxaldehyde, imidazole-2-aldehyde, 1h-imidazolecarboxaldehyde, 2-formyl imidazole, imidazol-2-carbaldehyde, 2-formyl-1h-imidazole |
PubChem CID | 24955 |
IUPAC Name | 1H-imidazole-2-carbaldehyde |
SMILES | O=CC1=NC=CN1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11343297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13883.06 |
5 g |
103.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11353297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13883.14 |
25 g |
374.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Imidazole-2-carboxaldehyde is a novel protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) inhibitor with an important application to treat type-2 diabetes. It is used in the preparation of tridentate Schiff-base carboxylate-containing ligands by undergoing condensation reaction with amino acids beta-alanine and 2-aminobenzoic acid. It is also involved in the study of the imidazole-directed allylation of aldimines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsImidazole-2-carboxaldehyde is a novel protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) inhibitor with an important application to treat type-2 diabetes. It is used in the preparation of tridentate Schiff-base carboxylate-containing ligands by undergoing condensation reaction with amino acids beta-alanine and 2-aminobenzoic acid. It is also involved in the study of the imidazole-directed allylation of aldimines.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Air sensitive. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
Identificatori chimici
10111-08-7 | |
96.09 | |
XYHKNCXZYYTLRG-UHFFFAOYSA-N | |
24955 | |
O=CC1=NC=CN1 |
C4H4N2O | |
MFCD00003544 | |
imidazole-2-carboxaldehyde, 2-formylimidazole, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, imidazole-2-carbaldehyde, 2-imidazolecarboxaldehyde, imidazole-2-aldehyde, 1h-imidazolecarboxaldehyde, 2-formyl imidazole, imidazol-2-carbaldehyde, 2-formyl-1h-imidazole | |
1H-imidazole-2-carbaldehyde |
Specifica
Imidazole-2-carboxaldehyde | |
∽205°C (decomposition) | |
MFCD00003544 | |
Air sensitive | |
Soluble in water. | |
O=CC1=NC=CN1 | |
96.09 | |
96.09 |
10111-08-7 | |
C4H4N2O | |
4371302 | |
imidazole-2-carboxaldehyde, 2-formylimidazole, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, imidazole-2-carbaldehyde, 2-imidazolecarboxaldehyde, imidazole-2-aldehyde, 1h-imidazolecarboxaldehyde, 2-formyl imidazole, imidazol-2-carbaldehyde, 2-formyl-1h-imidazole | |
XYHKNCXZYYTLRG-UHFFFAOYSA-N | |
1H-imidazole-2-carbaldehyde | |
24955 | |
97% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold
- Imidazole-2-carboxaldehyde
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 1H-Imidazole-2-carboxaldehyde